Learn More
Thermo Scientific™ LC-SPDP (succinimidyl 6-(3(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Artikelnummer. 11811255 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 11811255
Marke: Thermo Scientific™ 21651
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Amin-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem Crosslinker aus NHS-Ester- und Pyridylldithiol-Gruppen an den Enden des 10-atomigen (15,7 A) Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SPDP ist ein langkettiger Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation über NHS-Ester und PyridylldiThiol-reaktive Gruppen, die spaltbare (reproduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cystein-Sulfyhydrl bilden.
Leistungsmerkmale:
  • Bildet mit Sulfhydrylgruppen spaltbare Disulfidbindungen
  • Setzt ein nachweisbares Nebenprodukt frei, nachdem es mit einer freien Sulfhydrylgruppe reagiert hat. Durch Messung der Freisetzung von Pyridin-2-Thion bei 343 nm kann die Reaktion überwacht werden.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Pyridyldisulfid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung LC-SPDP
Molekulargewicht 425,52
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 15,7 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester, Pyridylldisulfid
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker