Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iodessigsäure
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
24 x 9.3 mg
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ MALDI-Matrizen sind in praktischen Einwegröhrchen verpackte, hochgradig aufgereinigte, rekristallisierte Reagenzien, die für die Analyse von bis zu 96 Proben durch matrixunterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) ausreichen.
Iodessigsäure (IAA) kann mit mehreren funktionellen Gruppen von Proteinen reagieren, wird jedoch üblicherweise zur spezifischen S-Carboxymethylierung von Sulfhydryl-Gruppen (reduzierten Cysteinen) verwendet.
Iodessigsäure reagiert mit Sulfhydryl-Gruppen an Cysteinen, Stickstoffen von Imidazolyl-Seitenketten von Histidinen, dem Thioether von Methionin und der primären Amin-Gruppe von Lysinen. Reaktionsgeschwindigkeit und Spezifität sind abhängig vom Ionisierungsgrad, der über den pH-Wert der Reaktionsbedingungen beeinflusst werden kann.
Leistungsmerkmale:
Iodessigsäure reagiert mit Sulfhydryl-Gruppen an Cysteinen, Stickstoffen von Imidazolyl-Seitenketten von Histidinen, dem Thioether von Methionin und der primären Amin-Gruppe von Lysinen. Reaktionsgeschwindigkeit und Spezifität sind abhängig vom Ionisierungsgrad, der über den pH-Wert der Reaktionsbedingungen beeinflusst werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Reaktion bei leicht alkalischem pH-Wert zur spezifischen S-Carboxymethylierung freier Sulfhydrylgruppen
- Reaktion bei niedrigem pH-Wert zur spezifischen Carboxymethylierung von Methioninen
- Reaktion bei hohem pH-Wert zur bevorzugten Carboxymethylierung von Histidinen und Lysinen
- Methylat-reduzierte Cystein-Peptidfragmente im Proteaseverdau für die Massenspektrometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Sulfhydryl |
| Beschreibung | Iodoacetamid, Einmalanwendung |
| Zusammensetzung | Weißer Feststoff aus 2-Iodoacetamid (IAM) in folienversiegelten schwarzen Mikroröhrchen (3 x 8-Format) |
| Molekulargewicht | 184.96 |
| Ausreichend für | 24 einzelne Anwendungen für die Alkylierung vor der Massenspektrometrie, mit jeweils bis zu 75 Proteinproben |
| Menge | 24 x 9.3 mg |