Learn More
Thermo Scientific™ DHB MALDI Matrix, Single-Use
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
24 x 4 mg
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ MALDI-Matrizen sind in praktischen Einwegröhrchen verpackte, hochgradig aufgereinigte, rekristallisierte Reagenzien, die für die Analyse von bis zu 96 Proben durch matrixunterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) ausreichen.
Die MALDI-Methode für die MS-Peptidanalyse ist jetzt leichter mit einfach zu verwendenden, hochreinen Einweg-MALDI-Matrizen durchzuführen, die äußerst praktisch zu gebrauchen sind. Matrix-unterstützte MALDI-Matrizen (Laser Desorption Ionisation) erzeugen die saubersten massenspektrometrischen (MS) Spektren, wenn sie täglich rekristallisiert und vorbereitet werden, was unbequem ist und typischerweise zu erheblichen Abfallmengen führt. Die Verpackung gereinigter, rekristallisierter Alpha-Cyano-4-Hydroxy-Zimtsäure (CHCA), Sinapinsäure (SA) und 2,5-Dihydroxybenzoesäure (DHB) MALDI-Matrizen macht die Herstellung hochwertiger MALDI-Reagenzien einfach.
Leistungsmerkmale:
- Hochgereinigtes, rekristallisiertes Reagenz
- Verpackt in praktischen Einwegröhrchen, die für die Analyse von bis zu 96 Proben ausreichen, um Zeit zu sparen und Abfall zu reduzieren
- Liefert jedes Mal eine genaue Matrixmenge
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce DHB MALDI-Matrizen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
| Produkttyp | MALDI-Matrix |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Ausgangsmaterial | Kleine Moleküle |
| Endprodukttyp | Kleine Moleküle |
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Arbeitsablaufschritt | Kalibrierung |
| Menge | 24 x 4 mg |
| Form | Fest |