Beschreibung
Thermo Scientific™ MALDI-Matrizen sind in praktischen Einwegröhrchen verpackte, hochgradig aufgereinigte, rekristallisierte Reagenzien, die für die Analyse von bis zu 96 Proben durch matrixunterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) ausreichen.
Leistungsmerkmale:
- Hochgereinigtes, rekristallisiertes Reagenz
- Verpackt in praktischen Einwegröhrchen, die für die Analyse von bis zu 96 Proben ausreichen, um Zeit zu sparen und Abfall zu reduzieren
- Liefert jedes Mal eine genaue Matrixmenge
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce SA MALDI-Matrizen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
| Produkttyp | MALDI-Matrix |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Ausgangsmaterial | Kleine Moleküle |
| Endprodukttyp | Kleine Moleküle |
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Arbeitsablaufschritt | Kalibrierung |
| Menge | 24 x 1 mg |
| Form | Fest |