Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Diese Thermo Scientific Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierten 96-Well-Platten sind transparente 96-Well-Platten, die die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungstests ermöglichen.
Merkmale von Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten:
• Spontane Reaktion mit primären Aminen
• Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberfläche einer EIA-Platte anzubinden
• Maleinsäureanhydrid behält unter trockenen Raumtemperaturbedingungen seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate aufrecht
Specifications
Specifications
| Bindungseigenschaft | Standardkapazität, kovalent |
| Format | Standard |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Produktlinie | Pierce |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Oberflächenbehandlung | Maleinsäureanhydrid |
| Show More |