Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Artikelnummer. 10677764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Weiß
Format:
Standard
Streifenplatte
Menge:
25 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Format Menge Packungsgröße
10677764 Transparent Streifenplatte 25 Platten 25 Stück
10503544 Transparent Streifenplatte 5 Platten 5 Stück
10115383 Transparent Standard 5 Platten 5 Stück
10712794 Transparent Standard 25 Platten 25 Stück
10379253 Weiß Standard 5 Platten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10677764 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 15102
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten binden aminhaltige Peptide und andere Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells für die Verwendung in Bindungsassays.
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Diese Thermo Scientific Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierten 96-Well-Platten sind transparente 96-Well-Platten, die die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungstests ermöglichen.
Merkmale von Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten:
• Spontane Reaktion mit primären Aminen
• Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberfläche einer EIA-Platte anzubinden
• Maleinsäureanhydrid behält unter trockenen Raumtemperaturbedingungen seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft Standardkapazität, kovalent
Format Streifenplatte
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce
Farbe Transparent
Produkttyp Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Oberflächenbehandlung Maleinsäureanhydrid
Anzahl pro Packung 5 Platten
Plattenblockierung Keine
Menge 25 Platten