Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mass Spec Sample Prep Kit for Cultured Cells
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Pierce Mass Spec Sample Prep Kit für kultivierte Zellen, einem anwenderfreundlichen, umfassenden Kit, können Sie saubere Peptidmischungen aus kultivierten Zellen für die Massenspektrometrie (MS)-Analyse vorbereiten.
Leistungsmerkmale:
Vollständig – Enthält alle Reagenzien, eine Verdau-Indikatorkontrolle, Proteasen und ein optimiertes Protokoll, das für die Verarbeitung von bis zu 20 Proben benötigt wird
Einfach – Das anwenderfreundliche Kit kann reproduzierbare Ergebnisse auch für nicht-erfahrene MS-Analysten liefern
Flexibel – Kann für Probengrößen von zwischen 10 und 200 μg angepasst werden
Hohe Ausbeute – Gesamtproteinausbeute von 1 Million Zellen ist grösser als 100 μg
Optimiert – 100%ige Cystein-Reduktion und Alkylierung mit weniger als 1 % Über-Alkylierung von nicht-Cystein-Rückständen
Effizient - weniger als 10 % entgangene Spaltungen
Kompatibel – Endvorbereitung ist für die direkte MS-Analyse und andere nachgelagerte Anwendungen, einschließlich der Massenmarkierungskennzeichnung, geeignet
Lieferumfang:
Das Kit enthält proprietäre Lyse- und Aufschlusspuffer, Verdau-Indikator, DTT, Iodoacetamid, Lys-C, Trypsin
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifuge, Massenspektrometer |
| Produkttyp | Kit zur Probenvorbereitung |
| Produktlinie | Pierce |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt den Einsatz A (mit Pierce Verdauindikator, Lys-C Protease und Pierce Trypsin Protease, MS Grade) entfernen und bei -20 °C lagern. Lagern Sie die übrigen Komponenten bei 4 °C. Das Produkt wird auf Trockeneis geliefert. |
| Ausgangsmaterial | Säugetierzellen |
| Endprodukttyp | Peptide |
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Arbeitsablaufschritt | Proteinverdau, Zelllyse, Probenreinigung |
| Menge | 20 rxn-Kit |