Learn More
Thermo Scientific™ TMS(PEG)12 Branched Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TMS(PEG)12 ist eine Polyethylenglykol-Verbindung mit drei Seitenketten (3 x 12 PEG-Einheiten), die als NHS-Ester für die kovalente Pegylierung von primären Aminen (z. B. Lysinen) an Proteinen oder Assay-Oberflächen aktiviert ist.
TMS(PEG)12 ist die Abkürzung für ein verzweigtes Trimethyl(TM)- und Succinimid-Ester(S)-Derivat von Polyethylenglycol (PEG) für eine effiziente und spezifische Modifikation von primären Aminen. Jeder mit Methyl-terminierte PEG(mPEG)-Seitenkette enthält 12 Ethylenglykol-Einheiten. Die drei Seitenketten sind an einem PEG-Stamm mit 4 Einheiten befestigt, der am distalen Ende einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält. Der NHS-Ester reagiert spontan mit primären Aminen (—NH2) und sorgt so für eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen oder Oberflächen.
Leistungsmerkmale:
- NHS-aktiviert zur effizienten PEGylierung primärer Amine bei pH 7 bis 9; Reaktion der NHS-Ester-Gruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Amidbindungen
- Die reine Verbindung mit definierter Struktur und Molekulargewicht garantiert reproduzierbare Proteinmodifikationseffekte
- PEG-Abstandhalter bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
- Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. |
| Markertyp | Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester |
| Abstandshalter | 12 Ethylenglykol-Einheiten |
| Form | Fest |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeit | Wasser |
| Produkttyp | NHS-Ester-Reagenz |