Learn More
Thermo Scientific™ MPBH (4-(4-N-maleimidophenyl)butyric acid hydrazide)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MPBH ist ein langer Maleimid- und Hydrazid-Crosslinker für die Konjugation von Thiolen (Cystein) in Carbonyle (Aldehyd oder Ketone, wie sie durch Oxidation von Glykoprotein-Kohlenhydraten entstehen).
Leistungsmerkmale:
- Gegenüber Thiolen reaktionsfähiges Maleimid bildet eine Thioether-Verbindung.
- Stabil in DMSO
- Reaktive Gruppen: Hydrazid und Maleimid
- Reaktionsfähig gegenüber: Amino- und Thiolgruppen
- Zur Verwendung mit EDC für die Reaktivität in Carboxylgruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Kohlenhydrat-Sulfhydryl |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | MPBH |
| Molekulargewicht | 309,75 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 17,9 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Ja |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |