Learn More
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-beta-Maltosid-Detergenz
Artikelnummer. 10423815 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 x 1 ml
Reagenztyp:
Detergenz (Pure)
LMNG
LMNG/CHS-Lösung (10:1)
OM
UDM
n-Nonyl-Beta-Maltosid
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Stück
5 Gramm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Reagenztyp Packungsgröße
10423815 1 g Detergenz (Pure) 1 Gramm
11854141 5 g Detergenz (Pure) 5 Gramm
30245284 1 g UDM 1 Gramm
17334221 1 g LMNG 1 Gramm
30245208 5 g UDM 5 Gramm
17747453 10 x 1 ml LMNG/CHS-Lösung (10:1) 10 Stück
30245460 1 g OM 1 Gramm
30245464 5 g OM 5 Gramm
30245281 1 g n-Nonyl-Beta-Maltosid 1 Gramm
30245285 5 g n-Nonyl-Beta-Maltosid 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10423815 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 89902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 €
    181.65 € / 1 Gramm
    Sparen 13.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserlösliches, nicht denaturierendes und nichtionisches Detergenz, besonders nützlich für die Solubilisierung hydrophober Membranproteine zur Erhaltung ihrer Aktivität.
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-maltosid ist speziell für die Solubilisierung von Membranproteinen nützlich, wenn deren Aktivität aufrechterhalten werden soll.
Das wasserlösliche nicht-ionische Detergenz wird meist für die Isolierung von hydrophoben Membranproteinen eingesetzt. Zahlreiche Studien wiesen nach, dass n-Dodecyl-β-D-maltosid ein schonendes Detergenz ist, das häufig in der Lage ist, die Proteinaktivität besser zu schützen als viele gängige Detergenzien, einschließlich NP-40, CHAPS und Octyl-β-glucosid.
Leistungsmerkmale:
  • Lipid-ähnliches nicht-ionisches Detergenz
  • Speziell für die Isolierung und Stabilisierung hydrophober Membranproteine
  • Erhält die Aktivität der Membranproteine besser als die meisten anderen Detergenzien
  • Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Chemische Bezeichnung: n-Dodecyl-beta-D-maltosid
  • Molekulargewicht: 510,6
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 98 (Mittelwert) im Bereich von 70 bis 140
  • Molekülmasse der Mizelle: 50000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,17 mM (0,009 %, w/v) in Wasser; 0,12 mM (0,006 %, w/v) in 0,2 M Natriumchlorid
  • Trübungspunkt: Unbekannt
  • Dialysierbar: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Inhalt und Lagerung Unter -20 °C lagern.
Form Pulver
Reagenztyp Detergenz (Pure)
Menge 1 g
Molekulargewicht 510.6 g/mol
Nur für Forschungszwecke.