Learn More
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-beta-Maltosid-Detergenz
Product Code. 17334221 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 x 1 ml
Reagenztyp:
Detergenz (Pure)
LMNG
LMNG/CHS-Lösung (10:1)
OM
UDM
n-Nonyl-Beta-Maltosid
Unit Size:
1 Gramm
10 Stück
5 Gramm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Reagenztyp Unit Size
17334221 1 g LMNG 1 Gramm
10423815 1 g Detergenz (Pure) 1 Gramm
11854141 5 g Detergenz (Pure) 5 Gramm
30245284 1 g UDM 1 Gramm
30245208 5 g UDM 5 Gramm
17747453 10 x 1 ml LMNG/CHS-Lösung (10:1) 10 Stück
30245460 1 g OM 1 Gramm
30245464 5 g OM 5 Gramm
30245281 1 g n-Nonyl-Beta-Maltosid 1 Gramm
30245285 5 g n-Nonyl-Beta-Maltosid 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 17334221 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A50940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 €
    121.65 € / 1 Gramm
    Sparen 9.35 €
    7% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserlösliches, nicht denaturierendes und nichtionisches Detergenz, besonders nützlich für die Solubilisierung hydrophober Membranproteine zur Erhaltung ihrer Aktivität.
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-maltosid ist speziell für die Solubilisierung von Membranproteinen nützlich, wenn deren Aktivität aufrechterhalten werden soll.
  • Amphiphiles Reinigungsmittel, ideal geeignet zur Verbesserung der Löslichkeit von integralen Membranproteinen bei gleichzeitiger Erhaltung der strukturellen Integrität und Aktivität
  • Amphiphiles Reinigungsmittel mit zwei verbundenen hydrophoben Ketten gleicher Länge und zwei hydrophilen Maltosid-Gruppen zur besseren Nachahmung der integralen Membranproteinumgebung
  • LMNG-Micellen helfen bei der Löslichkeit von Membranproteinen, während Struktur und Funktion erhalten bleiben, einschließlich G-Protein-Paar-Rezeptoren (GPCRs)
  • Geeignet für die Proteinsolubilisierung und -stabilisierung für die Kryo-EM-Analyse einzelner Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
Summenformel C47H88O22
Form Fest
Reagenztyp LMNG
Menge 1 g
pH 5–8 (1% solution in water)
Nur für Forschungszwecke.