Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP plus Suppressor Substrate Solution
Artikelnummer. 11819280 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11819280 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11819280 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 34070
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pulver und gebrauchsfertige Nitroblau-Tetrazolium- und 5-Brom-4-Chlor-3'-Indolylphosphat-Lösungen für den chromogenen Nachweis von Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Thermo Scientific™ Pierce NBT und BCIP Substrate sind Pulver und fertige Lösungen von Nitroblau-Tetrazolium und 5-Brom-4-Chlor-3'-Indolylphosphat für die chromogene Färbung von Blots und IHC-Anwendungen mit Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Die Kombination von NBT (Nitroblau-Tetrazoliumchlorid) und BCIP (5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat p-Toluidinsalz) ergibt eine intensive, unlösliche schwarz-violette Ausfällung, wenn sie mit alkalischer Phosphatase, einem beliebten Enzym-Konjugat für Antikörpersonden, reagiert. Pierce NBT und BCIP Pulver sind einzeln und als zwei praktische, gebrauchsfertige Lösungen (mit oder ohne Levamisol-Suppressor der endogenen Phosphataseaktivität) erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • AP-Substrat – zum Nachweis von alkalischer Phosphatase (Alk-Phos) Aktivität auf festen Medien, einschließlich Nitrozellulose und PVDF-Membranen und fixierten Gewebeproben
  • Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; erzeugt einen schwarz-violetten Niederschlag, der leicht zu fotografieren ist
  • Verpackungsoptionen – Auswahl einzelner NBT und BCIP Pulver oder vorgefertigter, gebrauchsfertiger Lösungen mit oder ohne Levamisol-Suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
  • Ideal für Immunblotting-Anwendungen
  • Minimale Variabilität zwischen Assays
1-Step NBT/BCIP plus Suppressor
  • Ideal zum Färben von Geweben, die mit alkalischer Phosphatase aus Kälberdarm ohne die durch endogene Phosphatasen verursachten Interferenzen untersucht werden
  • Enthält 1 mM Levamisol zur Hemmung der endogenen Phosphataseaktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce 1-Step NBT/BCIP plus Suppressor Substratlösung
Produkttyp Substrat- und Suppressor-Substratlösung
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Form Flüssig
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie 1-Step
Menge 100 ml
Substrate Alkalische Phosphatase
Reaktivität Alkalische Phosphatase
Inhalt und Lagerung Nach Eingang bei 4 °C lagern Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.