Description
Im Vergleich zu Avidin oder Streptavidin sorgen Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Harze bei vielen Affinitätsverfahren auf Biotin-Basis für einen geringeren Grad an nicht spezifischen Bindungen und sauberere Ergebnisse.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Vorbereitung der NeutrAvidin Harze beruht auf effizienten und stabilen chemischen Verfahren: Durch die kovalente Kopplung von NeutrAvidin Protein an Agarose-Beads oder UltraLink Biosupport entstehen NeutrAvidin Agarose und UltraLink Harze mit Lecksicherheit und Stabilität im Bereich von pH 2 bis 11. Es handelt sich um Produkte, die für zahlreiche klein- und großvolumige Anwendungssituationen der Affinitätsreinigung mit biotinylierten Makromolekülen eine ausgezeichnete Wahl darstellen. Dazu gehört auch die Trennung biotinylierter Moleküle aus Proben sowie die Immunpräzipitation von Antigenen unter Rückgriff auf Biotin-markierte Antikörper.
Leistungsmerkmale:
Geringe unspezifische Bindung – im Gegensatz zu Avidin ist NeutrAvidin Protein kohlenhydratfrei und überwindet so das Problem der unspezifischen Bindung durch Zucker; im Unterschied zu Streptavidin weist NeutrAvidin Protein keine Arg-Tyr-Asp-Sequenz auf, einer der möglichen Ursachen für Bindungen an die Zelloberfläche
Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und Acrylamid-basiertem UltraLink Biosupport stehen zwei unterschiedliche Harze zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten Methoden, Zentrifugation und FPLC kompatibel sind.
In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar)
Überragende Leistung – auch im Vergleich zu den besten Streptavidinprodukten von Wettbewerbern kann das Hochleistungsharz mit einem höheren Bindungsvermögen aufwarten; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente
Produktspezifische Merkmale:
- Agarose-Harze bestehen aus vernetzten 6%igen Agarose-Beads
- UltraLink Harze beruhen auf einem Acrylamid-Träger mit Beads (UltraLink Biosupport)
- Die hochleistungsfähigen Plus und High Capacity Resins sind stärker mit NeutrAvidin Protein gepackt als Standard-Ausführungen
Empfohlen für:
Immunpräzipitation; Reinigung von Proteinen, die an biotinylierte Liganden binden; als Fänger von biotinylierten Zelloberflächenproteinen; Reinigung von biotinylierten Peptiden
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Produktlinie | NeutrAvidin, Pierce |
| Menge | 5 ml |
| Ziel | Biotin-markierte Moleküle |
| Typ | Agarose |
| Stationäre Phase | NeutrAvidin Protein |
| Format | Flasche |
| Säulentyp | Affinität, Agaroseharz |
| Bindungsvermögen | Zur Bindung von 1 bis 2 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz |