Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin™ Protein, Maleimide-Activated
Artikelnummer. 11855855 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11855855 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11855855 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31007
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufgereinigtes Neutravidin-Protein für Western Blot, ELISA oder andere biotinbasierte Nachweisverfahren.
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein ist eine speziell präparierte Form eines Avidin-Biotin-bindenden Proteins, das den Hintergrund bei Western Blotting und ELISA reduziert; verfügbare Elemente sind Standard-HRP, AP und fluoreszierende Konjugate für Biotin-basierten Assays.
NeutrAvidin Protein ist deglycosyliertes natives Avidin aus Eiweiß. Die Entfernung der überschüssigen Kohlenhydrate mit einem speziellen Prozess führt zu einem Protein mit einem neutraleren isoelektrischen Punkt und weniger unspezifischen Bindungseigenschaften. Gereinigte und konjugierte Formen des NeutrAvidin Proteins führen zu einer außergewöhnlichen Leistung bei Western-Blot-, ELISA- und IHC-Anwendungen, für die Biotin-bindende Sonden benötigt werden. Assayspezifität, -empfindlichkeit sowie die Signal-Rausch-Verhältnisse sind mit NeutrAvidin Protein in der Regel gleichwertig oder besser als mit dem wesentlich teureren Streptavidin.
Leistungsmerkmale:
  • Nahezu neutraler isoelektrischer Punkt – pI entspricht 6,3, neutraler als natives Avidin
  • Fast ohne Glykosylierung – verringerte Möglichkeit der Lektinbindung im Vergleich zu nativem Avidin
  • Keine RYD-Erkennungssequenz – keine bekannten Off-Target-Bindungsdomänen wie Streptavidin
  • Erschwinglich – deutlich kostengünstiger als Streptavidin
  • In verschiedenen Formaten erhältlich – Auswahl zwischen aufgereinigtem NeutrAvidin-Protein, präparierte HRP- und AP-Konjugaten und aktivierten Formen für eine Vielzahl von Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Streptavidin
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktiver Teil Maleimid
Löslichkeit Wasserlöslich
Form Pulver
Produktlinie NeutrAvidin
Produkttyp NeutraAvidin (reaktiv)
Marker oder Farbstoff Streptavidin