Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Azide
Artikelnummer. 11706456 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 11706456
Marke: Thermo Scientific™ 88902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aktivierte Azido-Verbindungen zu Derivatisierungsproteinen oder Amin-Oberflächen für selektive Konjugation, Nachweis oder Aufreinigung durch phosphinmodifizierte Sonden.
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Azid-Reagenzien sind aminreaktive Verbindungen, die zur Derivatisierung primärer Amine von Proteinen oder aminbeschichteten Polymeroberflächen für die Ligation Phosphin-modifizierter Molekülen verwendet werden können.
Diese NHS-Ester-Verbindungen reagieren auf kovalente Bindungen mit primären Aminen (z. B. Seitenkette von Lysinrückständen oder Aminosilan-beschichteten Oberflächen). Die Azid-(N3)-Gruppe reagiert mit phosphinmarkierten Molekülen durch einen Mechanismus, der als Staudinger-Chemie bekannt ist und eine effiziente und spezifische Konjugation derivatisierter Moleküle in biologischen Proben ermöglicht. In Kombination mit verschiedenen phosphinaktivierten Verbindungen ermöglichen diese NHS-Azid-Reagenzien eine Vielzahl von experimentellen Markierungs- und Vernetzungsstrategien für die Untersuchung von Proteininteraktionen und Zellwegen.
Leistungsmerkmale:
  • Löslich – Reagenzien lassen sich zwecks nachfolgender Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemischen mit Zelllysaten und anderen biologischen Proben einfach in wassermischbaren Lösungsmitteln auflösen
  • Kompatibel – Die Reaktionschemie tritt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen auf. Es sind keine Hilfsreagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel erforderlich
  • Spezifisch – NHS-Ester sind spezifisch für die kovalente Bindung an primäre Amine (Seitenkette von Lysin oder N-Terminal von Polypeptiden)
  •  
  • Chemoselektiv – Azid- und Phosphingruppen reagieren nicht miteinander und stören keine Komponenten biologischer Proben, sondern konjugieren untereinander mit hoher Effizienz
  • PEGgyliert – Wählen Sie das sehr kurze NHS-Azid oder eine der beiden Varianten, deren Distanzarme mittlere (4 Einheiten) oder lange (12 Einheiten) Polyethylenglykolgruppen (PEG) enthalten, um die Löslichkeit und Reichweite zu stiegern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemische Reaktivität Amin-Alkin
Cleavable Nein
Beschreibung NHS-Azid
Molekulargewicht 198,14
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 2,5 Å
Inhalt und Lagerung Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Nicht ermittelt
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Amin, Azid, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 10 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker