Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SDA (Sulfo-NHS-LC-Diazirine) (sulfosuccinimidyl 6-(4,4'-azipentanamido)hexanoate)
Sehr kurze bis mittlere Länge (3,9 bis 13,5 A), Amin-zu-beliebig-Crosslinker; NHS-Ester- und Diazirin-Reaktivgruppen; Lichtaktivierung mit UV-Licht (Amax 330 bis 370 nm).
Marke: Thermo Scientific™ 26174
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-Crosslinker kombinieren über eine langwellige UV-Lichtaktivierung bewährte NHS-Ester- und Diazirin-Lichtreaktionschemien zur Konjugate aminhaltiger Moleküle mit nahezu jeder anderen funktionellen Gruppe.
Die Succinimidylester-Diazirin (SDA)-Reagenzien sind eine neue Klasse von Crosslinkern, die bewährte aminreaktive Chemie mit einer innovativen und effizienten Diazirin-Fotochemie für die Konjudizierung aminhaltiger Moleküle an nahezu jede andere funktionelle Gruppe kombinieren. Die SDA-Crosslinker umfassen sechs Verbindungen, die sich durch die Längen der Spacerarme unterscheiden, sowie durch die Fähigkeit, die vernetzten Proteine zu spalten und das Vorhandensein oder Fehlen einer geladenen Gruppe für die Membrandurchlässigkeit. Die Proteinvernetzung ist eine wichtige Technik, die zum Verständnis der Proteinstruktur und zur Stabilisierung von Protein-zu-Protein-Interaktionen verwendet wird. Thermo Scientific SDA-Reagenzien erweitern die Effizienz und den Bereich der Interaktionen, die mit diesem Ansatz untersucht werden können.Leistungsmerkmale:
Vielseitig – Verschiedene aminreaktive Diazirin-Derivate erfassen spezifische intrazelluläre oder zelloberflächenaktive Proteininteraktionen
Kontrollierbar – Die chemische Vernetzung in zwei Schritten wird mit gängigen Labor-UV-Lampen aktiviert
Reversibel – Disulfid-haltige Distanzstücke ermöglichen die Spaltung mit Reduktionsmitteln
Einfach – Reagenzien sind unter typischen Laborlichtbedingungen fotostabil, sodass keine Experimente im Dunkeln durchgeführt werden müssen
Besser als Arylazide – Die fotoreaktive Diaziringruppe hat eine bessere Fotostabilität und wird durch langwelliges UV-Licht effizienter aktiviert
Spezifikation
Amin-nichtselektiv | |
Sulfo-LC-SDA | |
Nein | |
Produkt bei Erhalt bei 4 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Diazirin, Sulfo-NHS-Ester | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
440,4 | |
12,5 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.