Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Artikelnummer. 15656144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15656144 4 mL 1 Milliliter
15666144 20 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15656144 Lieferant Pierce™ Lieferanten-Nr. 78605
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle und praktische Methode zur Aufreinigung rekombinanter His-Tag-Proteine
Produktmerkmale:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads werden für die Affinitätsaufreinigung kleiner Mengen sowie für das Screening mit hohem Durchsatz rekombinanter, His-markierter Proteine verwendet. Die Polyhistidin-Markierung ist die häufigste Affinitätsmarkierung. Sie besteht in der Regel aus sechs aufeinanderfolgenden Histidinresten (6xHis). Markierte Proteine werden in verschiedenen Systemen, vor allem in Bakterien, überexprimiert und aus Zelllysaten wie jenen, die mit Thermo Scientific B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenzien hergestellt werden, aufgereinigt. Die Aufreinigung His-markierter Proteine erfolgt mittels einer mit Nickel geladenen NTA-Bindung, die mit den Histidin-Seitenketten übereinstimmt. Das NTA-Chelat umfasst vier Metall-Bindungsstellen, was ein geringes Auslaugen der Metallionen und ein hohes Bindungsvermögen ermöglicht. Das Protokoll für Ni-NTA Magnetic Agarose Beads wurde optimiert und ermöglicht dadurch eine hohe Reinheit des isolierten His-Tag-Proteins.
  • Hohe Kapazität — Ausreichend für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren; bindet > 70 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter des abgesetzten Harzes
  • Leistungsfähige und reproduzierbare Beads—nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) vrsehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Reinigungsanwendungen
  • Geringe unspezifische Bindung — Optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren Aufreinigung markierter Proteine
  • Vielseitig — Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Kompatibel—Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
Anwendungen:
  • Proteinreinigung und Proteinisolation
  • Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Zielmolekül: His-Tag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 mL
Konzentration Slurry: 25%
Inhalt und Lagerung 1 ml abgesetztes Harz. 4 ml werden als 25%ige Suspension in 20 % Ethanol geliefert.
Bei 2–8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 30 μm
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce
Menge 4 mL
Proteinform Rekombinant
Typ Magnetische Agarose-Beads
Stationäre Phase Metallchelat, divalentes Nickel
Format Flasche
Kapazität (metrisch) 4 mL