Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Glucoside Detergents
Artikelnummer. 11871445 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5 g
Reagenztyp:
Detergenz (Pure)
n-Nonyl-β-D-Glucosid (NG)
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11871445
Marke: Thermo Scientific™ 28310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications.
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications. Glucoside detergents are known for their mildness, biocompatibility, and ability to solubilize and stabilize a wide range of biomolecules, including membrane proteins. Glucoside detergents are also compatible with many downstream applications, such as protein purification, crystallization, and structural studies.
Leistungsmerkmale:
  • Ein nicht-ionisches Detergens mit niedriger Molekülmasse
  • Wirksames Mittel zur Solubilisierung von Membranproteinen
  • Weniger stabil und weniger verbreitet als Octylthioglucosid (OTG)
  • Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
  • Optisch klar; niedrige Absorption bei 280 nm
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Alternative Benennungen: octyl-beta-Glucosid, OG, octyl-beta-Glucopyranosid
  • Chemische Bezeichnung: n-Octyl-β-D-Glucosid
  • Molekulargewicht: 292,37
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 27
  • Molekulargewicht der Mizelle: 8000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 23 bis 25 mM (0,6716 bis 0,7300%, w/v)
  • Trübungspunkt: > 100 °C
  • Dialysierbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Form Pulver
Reagenztyp Detergenz (Pure)
Menge 5 g
Nur für Forschungszwecke.