Learn More
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Artikelnummer. 11869250 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11869250
Marke: Thermo Scientific™ 34005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wasserlösliches Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat, das ein gelb-orangefarbenes Produkt erzeugt, das bei 492 nm mit ELISA-Plattenlesegeräten nachweisbar ist.
Thermo Scientific™ Pierce OPD ist ein wasserlösliches Substrat für Meerrettich-Peroxidase (HRP), das ein gelb-orangefarbenes Produkt erzeugt, das bei 492 nm mit ELISA-Plattenlesegeräten nachweisbar ist.
OPD (O-Phenylendiamin-Dihydrochlorid) liefert ein wasserlösliches gelb-orangefarbenes Produkt mit einem Absorptionsmaximum von 492 nm, wenn es mit Peroxidase reagiert. OPD kann leicht in einem Substratpuffer wie dem Thermo Scientific Substratpuffer mit stabilem Peroxid (Art.Nr. 34062) aufgelöst werden.
Besondere Merkmale:
  • Wasserlösliches Produkt bei Reaktion mit Peroxidase
  • Absorptionsmaximum von 492 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce OPD-Pulver
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 25 g
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-phenylenediamine dihydrochloride