Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Peptid-Retentions-Standard ist ein Gemisch aus fünf c-terminalen Amid-Dekapeptiden, die in der Umkehrphasen-HPLC Referenz-Elutionsprofile aufweisen.
Leistungsmerkmale:
- Zeitersparnis bei der Peptidreinigung
- Vereinfachung der Identifikation bestimmter Peptide in komplexen Gemischen
- Verbesserte Vorhersage von Peptid-Elutionsprofilen Bestimmung der relativen Reihenfolge der Peptid-Elution eines komplexen Gemisches Vorhersage der HPLC-Retentionszeit für Peptide bekannter Aminosäurezusammensetzungen auf Umkehrphasen-Phase-HPLC-Säulen Überwachung der Säulenleistung: Effizienz, Selektivität und Auflösung während der Säulenalterung Vergleich der Umkehrphase-Säulen verschiedener Hersteller Bewertung der Umkehrphasen-Unterstützung mit unterschiedlichen n-Alkylkettenlängen und Ligandendichten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC |
| Produkttyp | Peptidretentionsstandard |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Ausgangsmaterial | Peptiden |
| Nachweisverfahren | HPLC |
| Arbeitsablaufschritt | Standardisierung |
| Menge | 1 Fläschchen |
| Form | Fest |