Learn More
Kartell™ Pierce™ Kalibriermischung für Peptid-Retentionszeit
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
850 Stück
Beschreibung
- Durch Einmalgebrauch keine Kontaminationen durch Übertrag oder Absorption
- Hervorragend geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Chargen oder die Zentrifugation bei niedrigen Drehzahlen
- Farbcodierte Kappen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1000 x g |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Polystyrol |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 50 μL |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |