Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Artikelnummer. 11896714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
400 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11896714 400 mL 400 Milliliter
11886714 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11896714 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17909
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Durchführen von DNA-Extraktionen mit diesem Gemisch aus Phenol:Chloroform:Isoamylalkoho (25:24:1) und einem Puffer zum Einstellen der Lösung auf pH 6,7 oder pH 8,0.
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform ist ein Gemisch aus Phenol und Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1) sowie einer Flasche mit Puffer zum Äqulibrieren auf pH 6,7 oder pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform ist ein Gemisch aus Phenol und Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1) sowie einer Flasche mit Puffer zum Äqulibrieren auf pH 6,7 oder pH 8,0.
Leistungsmerkmale:
  • Bietet ausgezeichnete, nukleasefreie Leistung
  • Phenol ist bereits mit Chloroform:Isoamylalkohol gemischt (25:24:1)
  • Wird für spezielle DNA-Extraktionen mit niedrigem pH-Wert bei pH 6,7 geliefert; bei den meisten DNA-Anwendungen sollte der alkalische Puffer (im Lieferumfang enthalten) hinzugefügt werden, um einen pH-Wert von 8,0 zu erzeugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Extraktion
Produkttyp Phenolchloroform und Tris-Puffer
Menge 400 mL
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, trichloromethane, pentanol isomers