Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphoprotein Enrichment Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Pierce Phosphoprotein-Anreicherungskit eine effiziente Anreicherung von phosphorylierten Proteinen aus Säugetierzellen und -geweben durch.
Leistungsmerkmale:
Spezifisch – Es ist nur eine geringfügige Verunreinigung mit nicht-spezifischen Proteinen aus komplexen biologischen Proben wie Zellkulturlysaten und Gewebeextrakten von der Maus zu beobachten
Schnell – Das Easy Spin-Format ermöglicht die Anreicherung phosphorylierter Proteine in weniger als 2 Stunden
Hoher Ertrag – Erzielt höhere Erträge als andere handelsübliche Phosphoprotein-Isolationskits
Praktisches Format – Das komplette Kit enthält vordispensierte Spin-Säulen, Puffer, Reagenzien und Ultrafiltrationssäulen zur Anreicherung
Kompatibel – Die Downstream-Prozesse umfassen Massenspektrometrie, Western Blotting und 2D-PAGE
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | Kit mit 10 Säule |
| Ziel | Phosphoprotein |
| Typ | Kit zur Anreicherung von Phosphoproteinen |
| Stationäre Phase | Firmeneigener Ligand |
| Ausreichend für | 10 Reaktionen |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Säulentyp | Affinität, Agaroseharz |