Learn More
Thermo Scientific™ PMPI (p-maleimidophenyl isocyanate)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PMPI ist ein Maleimid- und-Isocyanat-Crosslinker zum Binden von Verbindungen an Sulfhydryl-Gruppen (Cysteine), nachdem der Linker durch Urethan-Bindungen (Carbamat) an Hydroxylgruppen auf einem Molekül konjugiert wurde.
Leistungsmerkmale:
- Maleimid bildet stabile Thioether-Verbindungen.
- Isocyanat reagiert mit OH-Gruppen und bildet so eine Carbamatverbindung bei pH-Wert 8,5.
- Ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Konjugation von Verbindungen mit OH-Gruppen wie Steroide und Vitamine
- Reaktionsfähige Gruppen: Maleimid und Isocyanat
- Reaktiv gegen Sulfhydryl-- und Hydroxylgruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Carboxyl-Sulfhydryl |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | PMPI |
| Molekulargewicht | 307,1 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 8,7 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. |
| Zellpermeabilität | Nicht ermittelt |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |