Learn More
Thermo Scientific™ Polyacrylamide Desalting Columns, 6K MWCO, 10 mL
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Polyacrylamid-Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige Einweg-Gelfiltersäulen zum Separieren von Proteinen und anderen Makromolekülen von Puffersalzen und Reagenzien mit geringem Molekulargewicht.
Besondere Merkmale:
Formate: Vorgepackte 5 ml- und 10 ml-Säulen, schwerkraftbasiert (nur 1,8K und 6K MWCO) und 0,7 ml-Mikrozentrifugensäulen (nur 7K MWCO)
Harztyp: Poröses Polyacrylamid mit Beads
Granulatkörnung: 90 bis 180 μm Durchmesser (6K- und 7K-Harze); 45 bis 9 μm Durchmesser (1,8K-Harz)
Flussrate: Bis zu 2,5 ml/min (schnell im Vergleich zu anderen Entsalzungsharzen)
Chemische Stabilität: kompatibel mit Wasser, Salzlösungen, vielen organischen Lösungsmitteln und alkalischen oder sauren Bedingungen
Mechanische Stabilität:mittlere Stabilität im Vergleich zu anderen Harzen für die Gel-Filtration
Wärmestabilität:das Harz ist ohne Beeinträchtigung seiner chromatographischen Eigenschaften 30 Minuten lang bei 120 °C trocken oder in Lösung mit neutralem pH-Wert autoklavierbar
Produktspezifische Merkmale:
- 1,8K MWCO-Harz (nur 5 ml-Säule) ermöglicht eine hocheffiziente Wiederfindung aller Peptide und Proteine, die größer als 1.800 Dalton sind. Nur Salze und sehr kleine Verbindungen (kleiner als 100 MW) werden komplett entfernt
- 6K MWCO-Harz (nur 5 ml- und 10 ml-Säulen) gewinnt Proteine, die größer als 6.000 Dalton sind, mit hoher Effizienz zurück; Salze und kleine Verbindungen (kleiner als 1.000 MW) werden komplett entfernt
- 7K MWCO-Harz (nur 0,7 ml-Spin-Säulen) gewinnt Proteine, die größer als 7.000 Dalton sind, mit hoher Effizienz zurück; Salze und kleine Verbindungen (kleiner als 1.000 MW) werden komplett entfernt
Enthält:
Vorgepackte Säulen mit Kappe (oben und unten)
Empfohlen für:
Entfernen von Salzen aus Proteinlösungen; Entfernen von Phenolen aus Nukleinsäurezubereitungen; Abscheiden von überschüssigen Quervernetzungen aus Konjugatzubereitungen; Entfernen von überschüssigen Derivatmitteln aus modifizierten Proteinen; Abscheiden von nicht reagierten Färbemitteln aus fluoreszenten Antikörpern; Abscheiden von freien radioaktiven Markierungen aus markierten Proteinen; Austauschen eines Puffers gegen einen anderen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Entsalzungssäule |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Format | Schwerkraftfluss-Säule |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Säulentyp | Größenausschluss, Polyacrylamid-Harz |
| MWCO | 6000 Da |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 5 Säulen |
| Volumen (metrisch) | 2,5 ml |