Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Power System
Artikelnummer. p-6227528 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Pierce Power Station
Pierce Power System Begrüßungspaket
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15681742
Marke: Thermo Scientific™ 22830SPCL
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ Pierce™ Power System erhalten Sie eine schnelle und effiziente Proteinfärbung oder Proteinübertragung an Ihren Fingerspitzen.
Mit dem Thermo Scientific™ Pierce™ Power System haben Sie eine schnelle und effiziente Proteinfärbung oder Proteinübertragung sofort zur Verfügung.
Das Thermo Scientific Pierce Power System ist ein Gerät, das sowohl für die schnelle Coomassie-Färbung von Proteingelen als auch für die schnelle halbtrockene Übertragung von Proteinen vom Gel auf die Membran verwendet werden kann.
Das Pierce Power System verfügt über ein integriertes Netzteil, eine anwenderfreundliche Farb-LCD-Touchscreen-Schnittstelle und vorprogrammierte elektrophoretische Gelfärbung und Proteintransfermethoden für verschiedene Arten, Mengen und Größen von Gelen und Molekulargewichtsbereichen von Proteinen. Die anwenderfreundliche Programmierfunktion ermöglicht die schnelle Erstellung, Speicherung und Ausführung benutzerdefinierter Färbeeinstellungen. Die mitgelieferte Pierce Power Stain Kassette ermöglicht die Färbung von Coomassie-Proteinen und die Entfernung von ungebundenem Färbemittel auf bis zu 2 Mini-Gelen oder 1 Midi-Gel innerhalb von 6 bis 11 Minuten mit den optimierten Pierce Power Staining-Kits. Die im Lieferumfang enthaltene Pierce Power Blot Kassette ermöglicht den gleichzeitigen Transfer von 4 vorgefertigten und hausgemachten SDS-PAGE-Gelen in Minigröße oder 2 Gelen in Midi-Größe auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen. Der Protein-Transfer ist konsistent, äußerst effizient und wird mit dem optimierten Pierce 1-Step Transferpuffer innerhalb von Minuten abgeschlossen. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Transferprotokolle, die herkömmliche Towbin-Puffer verwenden.
Leistungsmerkmale:
  • Flexibel – Färben oder übertragen Sie Protein effizient in etwa 10 Minuten mit nur 1 System
  • Integrierte Stromversorgung – Der nahtlose Betrieb zwischen Steuereinheit und Kassetten sorgt für eine konsistente, hocheffiziente Proteinfärbung und -übertragung
  • Praktisch – Färben und entfärben Sie gleichzeitig 2 Mini-Gele / 1 Midi-Gel oder übertragen Sie 4 Mini-Gele / 2 Midi-Gele
  • Einfache Touch-Programmierung – Intuitive Farb-LCD-Touchscreen-Oberfläche und vorprogrammierte Methoden für Coomassie-Färbung und schnelle halbtrockene Übertragung von Proteinen
Inhalt:
  • Das System besteht aus der Pierce Power-Station und der Pierce Power Färbekassette; enthält auch Western Blot-Roller, Netzkabel mit C/13-Stecker und eine Kurzanleitung
  • Das Gerät wird mit einem Netzkabel für Nordamerika geliefert; länderspezifische Netzkabel sind ebenfalls erhältlich
Anwendungen:
  • Coomassie-Färbung und Entfärbung von Proteinen in SDS-PAGE-Gelen in 6 bis 11 Minuten
  • Halbtrockene Western-Blot-Übertragung von 10-300 kDa-Proteinen von SDS-PAGE-Gelen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 10 Minuten
Erfordert:
  • Pierce Power Staining Kits für die Coomassie-Färbung von SDS-PAGE-Gelen
  • Pierce 1-Step Transferpuffer für schnelle halbtrockene Western Blot Transfers
Produktspezifische Informationen:
Das Thermo Scientific Pierce Power System ist ein ausgeklügeltes Ein-System-Gerät, das für schnelles Färben und halbtrockenen Transfer von Proteinen entwickelt wurde. Das System besteht aus dem Power Stainer, der eine effiziente Coomassie-Färbung in 6 bis 11 Minuten ermöglicht, und dem Power Blotter, der für den schnellen halbtrockenen Transfer von 10-300 kDa-Proteinen von Polyacrylamidgelen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen in 5 bis 10 Minuten entwickelt wurde. Der Pierce Power Blotter kann auch für standardmäßige 30-60-minütige halbtrockene Übertragungsprotokolle mit Towbin-Puffer (Towbin et al., 1979) verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Semi-dry Transfer, Electrophoretic Protein Gel Staining
Typ Pierce Power System Begrüßungspaket
Enthält Pierce Power System (Part No. 22830); Pierce Mini Gel Power Staining Kit (Part No. 22840); Pierce 1-Step Transfer Buffer, 1L (Part No. 84731); Western Blotting Filter Paper, 7x8.4cm, 100 sheets (Part No. 84783)
Menge 3-part unit