Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP (dithiobis(succinimidyl propionate))
Artikelnummer. 15376271 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15376271 1 g 1 Gramm
15386271 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15376271 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PG82081
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie mit unserer Formulierung höchster Qualität dieses beliebten aminreaktiven, spaltbaren Crosslinkers Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Optimieren Sie mit der speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ DSP in Premiumqualität, unserer Formulierung mit höchster Qualität dieses beliebten aminreaktiven spaltbaren Vernetzers, Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Thermo Scientific Pierce DSP in Premiumqualität ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten aminreaktiven, spaltbaren Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet wurde.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade DSP eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. DSP ist Dithiobis-(succinimidylpropionat), ein aminreaktiver Crosslinker mit NHS-Ester-reaktiven Enden und einer spaltbaren Disulfidbindung in seinem Spacerarm. DSP enthält einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester an jedem Ende eines 8-Kohlenstoff-Spacerarms. NHS-Ester reagieren mit primären Aminen bei einem pH-Wert von 7 bis 9. Dabei bilden sie stabile Amidbindungen und setzen die N-Hydroxysulfosuccinimid-Abgangsgruppe frei. Proteine, einschließlich Antikörper, weisen in der Regel mehrere primäre Amine in der Seitenkette von Lysin-(K)-Resten und am N-Terminus jedes Polypeptids auf, die den NHS-Ester-Vernetzungsreagenzien als Ziele zur Verfügung stehen.
Leistungsmerkmale:
  • DSP – Ein Thiol-spaltbares, homobifunktionales und aminreaktives Vernetzungsmittel
  • Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
  • Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Anwendungen:
  • Chemische Vernetzung von intrazellulären Proteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Fixieren von Gewebe für die Immunfärbung ohne die RNA zu schädigen
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Von Thiols
Zusammensetzung Dithiobis(succinimidylpropionat); festes Pulver
Molekulargewicht 404,42
PEGyliert Nein
Ausreichend für 2,47 l typische 1X (1 mM) Reaktionslösung
Länge des Spacer-Arms 12,0 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker