Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteaseinhibitor-Minitabletten
Artikelnummer. 16396522 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
EDTA
EDTA-frei
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
16396522 EDTA-frei 1 Stück
16386522 EDTA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Artikelnummer. 16396522 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A32956
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Besondere Eigenschaften:
  • Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
  • Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält EDTA-frei
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Western Blotting
Ausreichend für 1 Tablette reicht für 10 ml.
Menge 2 Tabletten
Format Tablette