Learn More
Thermo Scientific™ AEBSF Protease Inhibitor
Artikelnummer. 11844101 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11844101 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11844101 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 78431
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Passen Sie die Formulierung Ihres Protease-Inhibitor-Cocktails mit diesen kleinen Paketen aus einzelnen Protease-Inhibitor-Peptiden und -Verbindungen an.
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors bestehen aus kleinen Packungen einzelner Protease-Inhibitor-Peptide und Verbindungen für maßgeschneiderte Formulierungen oder Anpassung von Protease-Inhibitor-Rezepturen.
Zu den einzelnen Reagenzien gehören AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A und PMSF. Generell stellen die Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails zwar eine praktische und optimierte Protease-Inhibition mit Breitspektrum-Wirkung für Zelllyse und Assay-Zwecke dar; doch bestimmte Anwendungen erfordern einen flexibleren Ansatz. Daher bieten wir die hochwertigen Reagenzien, die wir in unseren Protease-Inhibitor-Rezepturen verwenden, auch einzeln an; auf diese Weise können Sie einzelne Protease-Inhibitoren separat verwenden, einen Cocktail ergänzen oder verschiedene Komponenten kombinieren, um einen maßgeschneiderten Protease-Inhibitor-Cocktail für spezielle Anwendungen zu erstellen.
Besondere Merkmale:
  • Hochwertige Reagenzien in praktischen Packungsgrößen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Können einzeln erworben werden, um maßgeschneiderte Protease-Inhibitor-Rezepturen herzustellen
  • Ergänzen die Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, deren Formulierungen vollständig angegeben sind, um spezifische Bestandteile der Reagenzien in besonderen Konzentrationen einzusetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce AEBSF Protease Inhibitor
Produkttyp Protease-Inhibitor
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 25 °C lagern.
Form Lyophilisiert
Produktlinie Pierce
Reagenztyp Protease-Inhibitor
Hemmstoffe Protease-Inhibitor
Menge 100 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AEBSF Protease Inhibitor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride