Learn More
Thermo Scientific™ Leupeptin Protease Inhibitor
Artikelnummer. 11884101 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 11884101
Marke: Thermo Scientific™ 78435
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Passen Sie die Formulierung Ihres Protease-Inhibitor-Cocktails mit diesen kleinen Paketen aus einzelnen Protease-Inhibitor-Peptiden und -Verbindungen an.
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors bestehen aus kleinen Packungen einzelner Protease-Inhibitor-Peptide und Verbindungen für maßgeschneiderte Formulierungen oder Anpassung von Protease-Inhibitor-Rezepturen.
Zu den einzelnen Reagenzien gehören AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A und PMSF. Generell stellen die Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails zwar eine praktische und optimierte Protease-Inhibition mit Breitspektrum-Wirkung für Zelllyse und Assay-Zwecke dar; doch bestimmte Anwendungen erfordern einen flexibleren Ansatz. Daher bieten wir die hochwertigen Reagenzien, die wir in unseren Protease-Inhibitor-Rezepturen verwenden, auch einzeln an; auf diese Weise können Sie einzelne Protease-Inhibitoren separat verwenden, einen Cocktail ergänzen oder verschiedene Komponenten kombinieren, um einen maßgeschneiderten Protease-Inhibitor-Cocktail für spezielle Anwendungen zu erstellen.
Besondere Merkmale:
  • Hochwertige Reagenzien in praktischen Packungsgrößen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Können einzeln erworben werden, um maßgeschneiderte Protease-Inhibitor-Rezepturen herzustellen
  • Ergänzen die Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, deren Formulierungen vollständig angegeben sind, um spezifische Bestandteile der Reagenzien in besonderen Konzentrationen einzusetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Leupeptin Protease Inhibitor
Produkttyp Protease-Inhibitor
Inhalt und Lagerung Unter -20 °C lagern.
Form Lyophilisiert
Produktlinie Pierce
Reagenztyp Protease-Inhibitor
Hemmstoffe Protease-Inhibitor
Menge 50 mg