Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Minitabletten, EDTA-frei
Artikelnummer. 16326532 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Tabletten
Enthält:
1 Durchstechflasche mit Inhibitortabletten
1 Durchstechflasche mit Inhibitortabletten, EDTA-frei
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Enthält Packungsgröße
16326532 2 Tabletten 1 Durchstechflasche mit Inhibitortabletten, EDTA-frei 1 Stück
16316532 2 Tabletten 1 Durchstechflasche mit Inhibitortabletten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Artikelnummer. 16326532 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A32962
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseninhibitor-Minitabletten mit breitem Spektrum bieten Protease- und Phosphataseninhibitor-Formulierung für vollständigen Schutz vor Dephosphorylierung und proteolytischer Degradation.
Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten enthalten Aprotinin, Bestatatin, E-64, EDTA und Leupeptin zum Schutz vor Zersetzung durch Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen. Um die Dephosphorylierungsaktivität von Serin/Threonin- und Tyrosinphosphatasen zu verhindern, enthält jede Tablette außerdem Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumprophosphat und Beta-Glycerophosphat. Pierce Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette reicht für 10 ml Lösung.
Highlights:
  • Verbesserte Formulierung: &Die Tabletten lösen sich schnell in einer klaren Lösung auf.
  • Wirtschaftlich – kostengünstiger als andere handelsübliche Formulierungen bei gleicher Menge
  • Praktische, &gebrauchsfertige, vollständig deklarierte Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel &mit mdsashuse direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Tests
  • EDTA-freie Rezeptur ohne den Metalloprotease-Inhibitor EDTA
*EDTA ist nur in Produkt Nr. 1 enthalten. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 1 Durchstechflasche mit Inhibitortabletten, EDTA-frei
Produkttyp Protease- und Phosphatase-Hemmer
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Western Blotting
Ausreichend für 1 Tablette ist ausreichend für 10 ml
Menge 2 Tabletten