Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Artikelnummer. 15686144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15686144 4 mL 1 Milliliter
15696144 20 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15686144 Lieferant Pierce™ Lieferanten-Nr. 78609
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung von Immunglobulinen aus Serum, Zellkulturüberstand oder Aszites.
Produktmerkmale:
Unser rekombinantes Protein A/G bindet an alle humanen IgG-Unterklassen und ist somit die ideale Wahl für die Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen IgG-Antikörpern, deren Unterklassenidentitäten nicht bestimmt wurden. Darüber hinaus bindet es IgA, IgE, IgM und (in geringerem Umfang) IgD. Protein A/G bindet gut alle Maus-IgG-Subklassen, jedoch nicht IgA, IgM oder Serum-Albumin der Maus. Das macht Protein A/G zum idealen Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Antikörper der Maus aus IgG-Subklassen ohne Interferenzen von IgA, IgM und Serum-Albumin der Maus. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Maus-Antikörpern haben wahrscheinlich eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.
  • Protein A/G – Immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
  • Hohe Kapazität—für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
  • Geringe nichtspezifische Bindung—optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren IgG-Aufreinigung
  • Flexibilität—Praktische IgG-Bindungsdomänen von Protein A und Protein G auf einem Bead
  • Kompatibilität— Beads sind mit manuellen und automatisierten Anwendungen kompatibel
  • Inert und stabil—Hervorragendes Herstellungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch laugenresistente kovalente Bindungen
Anwendungen:
  • Proteinreinigung und Proteinisolation
  • Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Zielmolekül: IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenbettvolumen 1 mL
Konzentration Slurry: 25%
Inhalt und Lagerung 1 ml abgesetztes Harz. Geliefert als 4 ml 25%ige Suspension (v/v) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, 0,01 % Tween-20 Detergenz, 0,05 % Natriumazid.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 25 to 30 μm
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 4 mL
Proteinform Rekombinant
Typ Magnetische Agarose-Beads
Stationäre Phase Protein A/G
Format Flasche
Kapazität (metrisch) 4 mL
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.