Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 10 K MWCO, 5-20 ml
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit den Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren (Polyethersulfon), bei denen es sich um Einweg-Zentrifugalgeräte für die Ultrafiltration handelt, die eine schnelle Probenrückgewinnung und kurze Verarbeitungszeit ermöglichen, können Proteine und biologische Proben schnell konzentriert werden. Diese Konzentratorsäulen können mit Standard-Mikrozentrifugalgeräten verwendet werden, wobei Proben gesammelt werden können, ohne dass ein umgekehrtes Zentrifugieren erforderlich ist. Die Proben können mit oder ohne Entsalzung konzentriert werden. Diese Konzentratoren haben eine Molekulargewichtgrenze (MWCO) von 10 K und können für die Verarbeitung von Volumina von 0,5 bis 100 ml verwendet werden.
Für Protein- und andere biologische Proben, wie Nukleinsäuren, mit einem 10K MWCO bieten Pierce PES-Proteinkonzentratoren eine schnelle Proteinkonzentration, eine hervorragende Probenrückgewinnung und Gerätekompatibilität. Diese Zentrifugalgeräte verfügen über eine High-Flux-Membran aus Polyethersulfon (PES) zur Konzentration, Entsalzung und zum Pufferaustausch biologischer Proben. Diese Konzentratoren haben einen MWCO von 10 K und können für die Verarbeitung von Probenvolumina von 0,5 bis 100 ml verwendet werden.
Merkmale von PES-Proteinkonzentratoren mit 10 K MWCO:
• Schnelle Proteinkonzentration – 10- bis 30-fache Probenonzentration kann mit dem 0,5 ml-Konzentrator in 10 oder weniger Minuten erreicht werden. Mit den Konzentratoren für andere Mengen kann diese Probenkonzentration in 15 oder weniger Minuten erreicht werden
• Ausgezeichnete Proteinrückgewinnung – Typisch ist eine Proteinrückgewinnung von ca. 90 % (Wenn die Probenmasse mindestens zweimal größer ist, als der angegebene MWCO-Wert)
• Gerätekompatibilität – Es kann eine Standard-Mikrozentrifuge mit Ausschwing- oder Festwinkelrotoren (außer 88504) verwendet werden. Die Proben können ohne umgekehrtes Zentrifugieren entnommen und zurückgewonnen werden
• Vielseitig – Einfache Probenkonzentration, Diafiltration oder Pufferaustausch von biologischen Proben
Zur einfachen Erkennung ist der MWCO-Wert auf der Seite jedes Geräts eingeätzt. Zur Erleichterung der Probenzugabe und -rückgewinnung befindet sich ein klares Fenster mit Graduierungen an der Seite jedes Geräts, das eine visuelle Bestimmung des Retentionsvolumens ermöglicht. Das vertikale Design der Membran ermöglicht hohe Flussraten, geringe unspezifische Bindung und vernachlässigbare Proteinaggregation auf der Membran, wobei es zuverlässige und konsistente Ergebnisse für die Verarbeitung von Probenvolumina zwischen 0,5 und 100 ml liefert. Die typische Proteinrückgewinnung liegt bei 90 %, wenn die Masse der Proteine in der Probe mindestens das Doppelte des MWCO des verwendeten Geräts übersteigt. Verwenden Sie beispielsweise bei der Konzentrierung von IgG-Proben (MW ∼ 150 kDa) die Konzentratoren mit 3K, 10K, 30K oder 50K MWCO. 10- bis 30-fache Probenendkonzentrationen können mit dem 0,5 ml-Konzentrator innerhalb von 10 Minuten erreicht werden, unter Verwendung von Konzentratoren anderer Größe innerhalb von 15 Minuten.
PES-Proteinkonzentratoren-Anwendungen
• Proteinkonzentration von Gewebekulturmedien, Antiserum oder monoklonalen Antikörperpräparaten
• Konzentration von Proteinpeaks nach Gelpermeationschromatographie
• Entfernung von nicht inkorporierten Markierungen nach Proteinmodifikationsreaktionen
• Konzentration und Entsalzung/Pufferaustausch nach der Elution von Proteinen, die aus Ionenaustausch, hydrophoben Interaktionen (HIC), Metallchelat- oder Affinitätschromatographie-Säulen stammen
• Trennung von Molekülen unterschiedlicher Größe
Pierce PES-Proteinkonzentratoren enthalten eine Membran, die für die Bindung von Molekülen mit einem Molekulargewicht von mindestens dem Zweifachen des MWCO-Wertes der PES-Membran innerhalb des Geräts ausgelegt ist. Bei Verwendung eines Konzentrators mit Molekülen, die kleiner als die empfohlene Masse sind, kann es zu einer reduzierten Rückgewinnung kommen. Die Proteinrückgewinnung variiert in Abhängigkeit von dem spezifischen Protein in der Probe und seiner Ausgangskonzentration.
Das Totstoppvolumen für die 0,5 ml-, 2 bis 6 ml-, 5 bis 20 ml- und 20 bis 100 ml-Konzentratoren beträgt ca. 15 μl, 30 μl, 50 μl bzw. 350 μl.
Um eine > 90%ige Proteinrückgewinnung mit den 0,5 ml-Konzentratoren zu erreichen, sollte die minimale Proteinprobenkonzentration 0,05 mg/ml betragen. Für allen anderen Konzentratoren sollte die minimale Proteinprobenkonzentration 0,1 mg/ml betragen.
Optimale Zentrifugen und Geschwindigkeiten
Die 0,5 ml-Konzentratoren können mit einer maximalen Zentrifugalkraft von 15.000 x g ausschließlich unter Verwendung einer Festwinkelzentrifuge effektiv eingesetzt werden.
Für die 2-6 ml-Konzentratoren können Ausschwing- oder Festwinkelzentrifugenmodelle verwendet werden. Empfohlen werden Ausschwingzentrifugen, die 2.000 bis 4.000 x g erzeugen können und eine maximale Zentrifugalkraft von 4.000 x g haben. Bei Festwinkelzentrifugen werden Modelle empfohlen, die 5.000 bis 10.000 x g und eine maximale Zentrifugalkraft von 8.000 x g erzeugen können.
Für die Konzentratoren mit einem Volumen von 5 bis 20 ml können Ausschwingbecher- oder Festwinkelzentrifugenmodelle verwendet werden. Empfohlen werden Ausschwingzentrifugen, die 2.000 bis 5.000 x g erzeugen können und eine maximale Zentrifugalkraft von 4.000 x g haben. Bei Festwinkelzentrifugen werden Modelle empfohlen, die 5.000 bis 8.000 x g und eine maximale Zentrifugalkraft von 6.000 g erzeugen können.
Für 20 bis 100 ml-Volumenkonzentratoren werden nur Ausschwingzentrifugen mit einer Leistung von 1.000 bis 2.000 x g empfohlen. Verwenden Sie eine maximale Zentrifugalkraft von 2.000 x g für die 20 bis 100 ml-Konzentratoren. Die Konzentratoren werden nicht für den Einsatz in Festwinkelrotoren empfohlen.
Zentrifugalkraft, Temperatur und Probenvolumen, Konzentration und Viskosität beeinflussen die Filtrationsrate und erfordern eine Optimierung der Zeit für jede Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Beschreibung | Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 10K MWCO, 5 bis 20 ml |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Probenvolumen | 5 bis 20 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung und Pufferaustausch biologischer Proben |
| Produktlinie | Pierce |
| Aufreinigungsziel | Protein |
| Menge | 2 x 10 Konzentratoren |
| Form | Konisch |
| Mehr anzeigen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.