Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin
Product Code. 11819400 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2 ml
10 ml
Unit Size:
10 Milliliter
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11819400 10 ml 10 Milliliter
10568923 2 ml 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11819400 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 53126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 €
    1747.20 € / 10 Milliliter
    Sparen 172.80 €
    9% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit immobilisiertem rekombinantem Protein G für verschiedene IgG-Aufreinigungsverfahren.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G UltraLink-Harz ist ein äußerst strapazierfähiges Säulenmaterial aus Polyacrylamidgranulat, in dem rekombinantes Protein G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren immobilisiert wurde.
Protein G UltraLink Resin dient zur Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein G ist ein beliebtes Antikörper bindendes Protein, das besonders nützlich für die Affinitätsreinigung von IgG aus Serum der Maus und Ratte sowie Humanserum ist.
UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit gekörnter Agarose wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
  • Immobilisiertes Protein – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere alle Isotypen von IgG von Mensch, Maus und Ratte
  • Standardkapazität – von immobilisiertem Protein G bietet eine Bindungskapazität von ca. 20 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
  • UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu quervernetztem, gekörntem Agarose-Säulenmaterial für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: Größer als 2.000.000 Dalton
  • Durchschnittliche Oberfläche: Größer als 250 m2 pro Gramm Beads
  • Durchschnittliches Porenvolumen: Mehr als 1,2 ml pro Gramm Beads (> 60 % des Bead-Volumens)
  • Porengröße: 500 bis 1.000 Angström (50 bis 100 nm)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 3000cm pro Stunde
  • Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Harz
Produktlinie Pierce, UltraLink
Säulentyp UltraLink™ Harz, Affinität
Format Flasche
Stationäre Phase Protein G
Aufreinigungsziel IgG-Antikörper
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet.
Menge 10 ml