Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A/G ermöglichen es, Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, von vielen verschiedenen Wirtsarten in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-Bindungsdomänen aus Protein A und zwei aus Protein G
- Bietet Bindung für alle Antikörperarten und -Subklassen, die entweder von Protein A oder Protein G erkannt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Pierce |
| Form | Pulver |
| Protein-Subtyp | Protein A |
| Ziel | Antikörper |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |