Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Artikelnummer. p-4532170 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionskit
Kit für 1000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12201682 100 Reaktionskit 1 Stück
12201692 Kit für 1000 Reaktionen 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12201682
Marke: Thermo Scientific™ 16185
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gleichzeitig intrazelluläre Renilla- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität in Säugetier-Ganzzelllysaten erkennen.
Das Thermo Scientific™ Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit enthält die erforderlichen Reagenzien für die gleichzeitige Erkennung der intrazellulären Renilla- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität in Säugetier-Ganzzelllysaten.
Das Pierce Renilla-Firefly Luziferase Dual Assay Kit ist ein hochempfindlicher Assay, der den gleichzeitigen Nachweis von Green Renilla- und Red Firefly-Luziferase-Aktivität ermöglicht. Green Renilla-Luziferase fungiert als experimenteller Reporter mit konstitutiv aktivem Red Firefly als Normalisierungskontrolle. Diese Kombination aus Reporter und Kontrolle ermöglicht die gleichzeitige Überwachung experimenteller Reporter- und Kontrollaktivitäten von Luziferase in einem Single-Read-Assay, ohne dass eine Zugabe von Substratreagenzien oder ein Quenching in zwei Schritten erforderlich ist. Die Assay-Arbeitslösung enthält Substrate für beide Luziferasen, und die Reaktionen erfolgen gleichzeitig mit der Flash-Kinetik. Die daraus resultierenden lumineszenten Signale sind mit Filtern spektral auflösbar. Mit einer einzigen Probe können Forscher die transkriptionelle Aktivität von regulatorischen Elementen, Signaltransduktionswegen und die Auswirkungen von Aktivatoren oder Inhibitoren testen.
Leistungsmerkmale:
  • Gleichzeitig – Gleichzeitiger, filterbasierter, wellenlängengetrennter Nachweis von zwei Luziferase-Aktivitäten
  • Empfindlich – Messung der Aktivität von Green Renilla- und Red Firefly-Luziferase in derselben Probe
  • Schnell – Im Gegensatz zu herkömmlichen sequenziellen Dual-Assays ist kein Quenching-Schritt erforderlich
  • Multiplex – Quantifizierung von zwei zellulären Aktivitäten in derselben (denselben) Probe(n) möglich
Im Lieferumfang enthalten:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und die Substrate Coelenterazin und D-Luziferin
Erfordert:
Green Renilla und Red Firefly Luziferase-Reporter; Filtersätze bei 525 nm ± 20 nm für Green Renilla Luc und 615 bis 675 nm für Red Firefly Luc. Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; Injektor für die Bewertung von mehr als 24 Wells auf einmal erforderlich.
Empfohlen für:
Gleichzeitige Untersuchung von zwei regulatorischen Elementen; gleichzeitige Überwachung von zwei Signalwegen; Möglichkeit der Untersuchung von mehr als einem Ziel pro Screening (z. B. Off-Target-Effekte)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Green Renilla-Luziferase
Ausreichend für 100 Dual-Luziferase-Assays
Menge 100 Reaktionskit
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 100 Dual-Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells
• Renilla-Glühwürmchen-Dual-Assay-Puffer, 5 ml (Aufbewahrung bei 4 °C)
• 100X Coelenterazin, 50 μl (Aufbewahrung bei -80 °C)
• D-Luciferin, 3 mg (Aufbewahrung bei 4 °C)
• Luziferase-Zelllysepuffer (2X), 6 ml (Aufbewahrung bei Raumtemperatur)
Nach Erhalt das Kit bei -80 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Format 384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Markertyp Enzym-markiert
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce
Substrat Coelenterazin, D-Luciferin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol