Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12137850 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionskit
Kit für 1000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12137850
Marke: Thermo Scientific™ 16165
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Testen der Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Renilla-Luziferase-Kit.
Das Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit bietet Forschern einen hochempfindlichen intrazellulären Assay für die transkriptionelle Aktivität regulatorischer Elemente in Säugetier-Ganzzelllysat.
Dieses Flash-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Renilla-Luziferase in Säugetierzelllysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Green Renilla Luc-Plasmiden bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pathway-Aktivität. Das von Green Renilla Luc erzeugte Signal ist erheblich stärker als das von nativen Glühwürmchen- oder Renilla-Luziferasen, die unter ähnlichen Bedingungen getestet werden. Die Lichtleistung, die mit einem Luminometer erfasst wird, kann mit der Menge des produzierten Renilla-Luziferase-Proteins korreliert werden und zur Bestimmung der Aktivität des Promoters verwendet werden, der die Renilla-Expression antreibt.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Eine höhere Empfindlichkeit ermöglicht die Verwendung kleinerer Zellzahlen
  • Kosteneffektiv – Assays mit höchster Empfindlichkeit ermöglichen verringerten Reagenzienverbrauch
  • Zeitsparend – Assays erfordern minimale Probenhandhabung
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse – Geeignet für das Hochdurchsatz-Screening
  • Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
  • Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Renilla-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Medikamenten-Screening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Green Renilla-Luziferase
Menge Kit für 1000 Reaktionen
Inhalt und Lagerung • Renilla-Flash-Assay-Puffer, 50 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Coelenterazin (100X), 0,5 ml, Aufbewahrung bei -80 °C
• 2X Zelllysepuffer, 60 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Format 384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Markertyp Enzym-markiert
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce
Substrat Coelenterazin