Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12182240 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionskit
Kit für 1000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12182240 Kit für 1000 Reaktionen 1 Stück
12172240 100 Reaktionskit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12182240 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16167
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit ca. 3 Stunden) in Anwesenheit von Renilla Luziferase-Reportern.
Das Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit bietet ein extrem helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit ca. 3 Stunden), insbesondere in Anwesenheit des Green Renilla-Luziferase-Reporters.
Dieses Pierce Luciferase Glow-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Renilla-Luziferase in Zelllysaten. In Gegenwart von Luziferase liefert das Glimmreagenz ein stabiles biolumineszentes Signal und eignet sich in hohem Maße für Luminometer ohne Injektoren oder für die Chargenverarbeitung von Proben. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Die Glüh-Assay-Reagenzien wurden für optimale Ergebnisse mit Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmiden optimiert. Dieses Glüh-Kit kann jedoch verwendet werden, um die Aktivität anderer Renilla-Luziferase-Derivate zu erkennen, die Coelenterazin als Substrat verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis von Green Renilla-Luziferase-Aktivität
  • Stabil – Erhöhte Signalstabilität im Vergleich zu Flash-Assays
  • Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
  • Kompatibel – Assay-Reagenzien, die mit anderen Renilla-Luziferasen kompatibel sind
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
  • Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
  • Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Renilla-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent und Varioskan™ Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Medikamenten-Screening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Green Renilla-Luziferase
Menge Kit für 1000 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt das Kit bei -80 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
• Renilla-Glow-Assay-Puffer, 50 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Coelenterazin (100X), 0,5 ml, Aufbewahrung bei -80 °C
• 2X Zelllysepuffer, 60 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Markertyp Enzym-markiert
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce
Substrat Coelenterazin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol