Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kit für reversible Proteinfärbung für Nitrozellulose-Membranen
Artikelnummer. 10698484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.5 L
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10698484 1.5 L 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10698484 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 24580
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser empfindlichen Ponceau S-Alternative können Sie Proteine auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen nach dem Transfer von Polyacrylamid-Gelen reversibel färben.
Thermo Scientific™ Pierce Reversible Protein Stain Kits für Membranen sind schnelle und empfindliche Alternativen zu Ponceau S-Färbung für den reversiblen Nachweis von Proteinbändern auf Nitrocellulosemembran oder PVDF-Membran nach dem Transfer von Polyacrylamidgelen.
Diese Kits für die Membranfärbung verwenden ein zerstörungsfreies, reversibles, zuverlässiges und empfindliches Verfahren zur Färbung und zum Nachweis von Proteinen auf Nitrocellulose- und PVDF-Membranen. Diese Pierce Kits sind hervorragende Alternativen zu Ponceau S-Färbungen zur Bewertung der Effizienz der Proteinübertragung nach SDS-PAGE und vor dem Immunblotting. Die untere Nachweisgrenze bei diesem Verfahren liegt bei 25 bis 50 ng pro Band (mindestens fünfmal empfindlicher als die herkömmliche Ponceau S-Färbung). Die Färbeprotokolle sind einfach, schnell und führen zu türkisblauen Bändern, die nicht verblassen und für zukünftige Referenzzwecke leicht fotografiert werden können. Die Färbung kann in weniger als 15 Minuten leicht umgekehrt werden. Die nachfolgende Erkennung von Western Blot ist nicht betroffen, da die Färbung das Protein nicht verändert und vollständig entfernt wird. Separate Kits für Nitrocellulose- und PVDF-Membranen verwenden den gleichen Farbbindungsmechanismus, unterscheiden sich jedoch in der Färbeformulierung und den Membranbehandlungskomponenten, um die Geschwindigkeit und Leistung für jeden Membrantyp zu optimieren.
Besondere Merkmale:
  • Besser als Ponceau S – empfindlicher, leichter zu dokumentieren, dauerhaft bis umgekehrt (verblasst nicht)
  • Empfindlich – hohe Avidität, Gesamtproteinfärbung; untere Nachweisgrenze entspricht 25 bis 50 ng pro Band
  • Spezifisch – erkennt nur Protein; bindet oder interagiert nicht mit anderen Elektrophorese- oder Probenkomponenten
  • Schnell – Färbung in weniger als 5 Minuten (Nitrozellulose-Kit) oder 30 Minuten (PVDF-Kit); vollständige Löschung und Umkehrung der Färbung in weniger als 15 Minuten
  • Stabil – die Komponenten sind bei Raumtemperatur stabil, sparen Platz im Kühlschrank und eliminieren Äquilibrierungsschritte
Enthält:
Reversible Proteinfärbemittel, -Entfärbemittel- und -Löschungslösungen; das PVDF-Kit enthält auch eine Sensibilisierlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 10 Nitrozellulose-Membranen (8 cm x 8 cm) aus Mini-Gelen (SDS-PAGE)
• Reversibles Färbemittel, 250 ml
• Entfärbemittel, 2 x 500 ml
• Löschlösung, 250 ml
Bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung Pierce Kit für reversible Proteinfärbung für Nitrozellulose-Membranen
Detektionsstelle In-Blot-Nachweis
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Marker oder Farbstoff Proprietäre Mischung
Menge 1.5 L
Zielmolekül Protein
Produktlinie Pierce
Produkttyp Proteinfärbekit für reversible Färbungen