Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATP (N-succinimidyl-S-acetylthiopropionate)
Kurzes (4,1 A), aminreaktives (NHS-Ester) Reagenz zum Hinzufügen einer Sulfhydrylgruppe; erzeugt eine stabile (geschützte, aber zugängliche) SH-Gruppe zur Proteinvernetzung.
Marke: Thermo Scientific™ 26100
Weitere Details : CAS : 40829-04-7 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SATP ist eine Variante (4,1 Å Spacerarm) von SATA, einem Sulfhydryl-Zusatz-Reagenz für die kovalente Modifikation von primären Aminen für eine kontrollierte, heterobifunktionale Vernetzung.
Leistungsmerkmale:
- Reagiert mit primären Aminen, um geschützte Sulfhydrylgruppen hinzuzufügen
- Ein einfacher Entschützungsschritt erzeugt eine freie Sulfhydrylgruppe
Spezifikation
Amin | |
Sulfhydrylgruppe | |
Pierce™ | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Pulver | |
50 mg | |
Vernetzer |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Konjugierende Gruppen | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
SATP | |
DMF, DMSO |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.