Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-PAGE Sample Prep Kit
Artikelnummer. 10617514 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10617514 50 Reaktionen 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10617514
Marke: Thermo Scientific™ 89888
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entfernen Sie schnell und einfach große Mengen an Salzen, Vergällungsmitteln, Detergenzien und anderen Pufferkomponenten, die die Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese beeinträchtigen.
Das Thermo Scientific™ Pierce SDS-PAGE Probenvorbereitungs-Kit entfernt schnell und einfach hohe Mengen an Salzen, Vergällungsmitteln, Detergenzien und andere Pufferkomponenten, die die Gelelektrophorese von Polyacrylamiden stören.
Das SDS-PAGE Probenvorbereitungs-Kit bietet eine einfache und effektive Methode zur Konzentration von Proben bei gleichzeitigem Entfernen von Chemikalien wie Säuren und Basen, Detergenzien, Guanidin und Ammoniumsulfat, die die SDS-PAGE-Analyse beeinträchtigen. Das firmeneigene PAGE-prep Harz bindet Protein in Gegenwart von Dimethylsulfoxid (DMSO). Störende Kontaminanten werden anschließend entfernt, indem das proteingebundene Harz in einem einfach zu verwendenden Zentrifugationsbecher gewaschen wird. Proteine werden in einem Puffer eluiert, der mit dem Pierce BCA Protein-Assay kompatibel ist und die Quantifizierung eines Teils der verarbeiteten Probe ermöglicht. Die eluierten Proteine können dann mit dem Probenpuffer kombiniert und im SDS-PAGE-System der Wahl analysiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Eliminiert durch inkompatible Kontaminanten hervorgerufene Gelartefakte – entfernt Farbstoffe, Reduktionsmittel, Detergenzien, Zucker, Glycerin, Guanidin, Harnstoff und Ammoniumsulfat, um reproduzierbare Ergebnisse durch SDS-PAGE-Analyse zu erzielen
  • Kompatibel mit BCA-Proteinassay – ermöglicht die Proteinquantifizierung der verarbeiteten Probe vor der Gelbeladung
  • Anreicherung verdünnter Proteinlösungen – konzentriert Proteinproben für die SDS-PAGE-Analyse um das Sechsfache in weniger als 20 Minuten
  • Leistungsstark und flexibel – Verarbeitung von 2 bis 350 μl Probe, die bis zu 70 μg Protein enthält; Rückgewinnung von 75 bis 85 % des Gesamtproteins in 50 μl Elutionspuffer
  • Praktisches, vollständiges Kit – enthält PAGEprep Harz, DMSO, Zentrifugenbecher und Probenbeladungspuffer
    • Lieferumfang:
      PAGEprep Harzaufschlämmung, DMSO-Lösung, Elutionspuffer, Probenpuffer, Zentrifugationsbecher und Entnahmeröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt das Kit bei Raumtemperatur aufbewahren.
Puffer Probenladepuffer
Geltyp SDS-PAGE
Produkttyp SDS-PAGE Probenvorbereitungskit
Gelkompatibilität SDS-PAGE Gele
Produktlinie Pierce
Menge 50 Reaktionen
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: Kieselguhr, calcined
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.