Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SILAC-Kits zur Proteinquantifizierung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ SILAC-Kits zur Proteinquantifizierung werden für die spezifische Analyse der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie verwendet, bei der stabile Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren markiert werden (SILAC).
Leistungsmerkmale:
Effizient –100 % Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
Reproduzierbar –Eliminiert die durch differenzielle Probenvorbereitung verursachte intraexperimentelle Variabilität.
Flexibel –Medien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen durch die Markierung zweier Aminosäure-Isotopen eine vollständigere Proteomabdeckung.
kompatibel –-markierte Proteine, die in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien exprimiert werden, die für das Wachstum in DMEM-, RPMI-1640 oder DMEM:F12-Medien einschließlich HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH3T3, Jurkat u.a. angepasst sind
Optimierte, spezialisierte Medien – Expansion DMEM und Low-Osmolarity DMEM dienen speziell zur Vermehrung muriner embryonaler Stammzellen und das Erstellen von Proteinexpressionsprofilen mittels SILAC und Massenspektrometrie
Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit >99 prozentualer Isotopenreinheit; stammzellgeprüfte dialysierte FKS und der Serum-Ersatz für Mausembryonen-Stammzellen werden getestet, um sicherzustellen, dass sie die Stammzelldifferenzierung nicht fördern.
Empfohlen für:
Quantitative Analyse relativer Veränderungen der Proteinreichweite bei verschiedenen Zellbehandlungen; Quantitative Analyse von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar sind; Profiling der Proteinexpression normaler im Vgl. zu erkrankten Zellen; Identifizierung und Quantifizierung Hunderter bis Tausender Proteine in einem einzigen Experiment
Specifications
Specifications
| Zusammensetzung | Mehrkomponenten-Kit mit schwerem und leichtem L-Lysin und DMEM:F12-Medien |
| Kitinhalt | L-Lysin-2HCl, 50 mg, Dialysiertes FKS,2 x 50 ml, DMEM:F 12 Medien für SILAC,2 x 500 ml, L-Arginin-HCl, 2 x 50 mg, L-Lysine-2HCl, 13C6, 50 mg |
| Produkttyp | Proteinquantifizierungskit – DMEM:F12 |
| Ausreichend für | Ein vollständiges SILAC-Experiment (Markierung stabiler Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren) |
| Menge | Kit für 1 Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SILAC-Experimente (Markierung stabiler Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.