Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SILAC-Kits zur Proteinquantifizierung
Artikelnummer. p-4531962 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Proteinquantifizierungskit – DMEM:F12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11688833
Marke: Thermo Scientific™ 88439
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analysieren Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung einer stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) mit diesen kompletten Reagenzien-Kits.
Thermo Scientific™ SILAC-Kits zur Proteinquantifizierung werden für die spezifische Analyse der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie verwendet, bei der stabile Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren markiert werden (SILAC).
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Der Ansatz basiert auf dem metabolischen Einbau in-vivo von schweren 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteinen. Bei der anschließenden Massenspektrometrie können Proteine dann schneller und umfassender nachgewiesen, charakterisiert und quantifiziert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient –100 % Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
  • Reproduzierbar –Eliminiert die durch differenzielle Probenvorbereitung verursachte intraexperimentelle Variabilität.
  • Flexibel –Medien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen durch die Markierung zweier Aminosäure-Isotopen eine vollständigere Proteomabdeckung.
  • kompatibel –-markierte Proteine, die in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien exprimiert werden, die für das Wachstum in DMEM-, RPMI-1640 oder DMEM:F12-Medien einschließlich HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH3T3, Jurkat u.a. angepasst sind
  • Optimierte, spezialisierte Medien – Expansion DMEM und Low-Osmolarity DMEM dienen speziell zur Vermehrung muriner embryonaler Stammzellen und das Erstellen von Proteinexpressionsprofilen mittels SILAC und Massenspektrometrie
  • Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit >99 prozentualer Isotopenreinheit; stammzellgeprüfte dialysierte FKS und der Serum-Ersatz für Mausembryonen-Stammzellen werden getestet, um sicherzustellen, dass sie die Stammzelldifferenzierung nicht fördern.
Empfohlen für:
Quantitative Analyse relativer Veränderungen der Proteinreichweite bei verschiedenen Zellbehandlungen; Quantitative Analyse von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar sind; Profiling der Proteinexpression normaler im Vgl. zu erkrankten Zellen; Identifizierung und Quantifizierung Hunderter bis Tausender Proteine in einem einzigen Experiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Mehrkomponenten-Kit mit schwerem und leichtem L-Lysin und DMEM:F12-Medien
Kitinhalt L-Lysin-2HCl, 50 mg, Dialysiertes FKS,2 x 50 ml, DMEM:F 12 Medien für SILAC,2 x 500 ml, L-Arginin-HCl, 2 x 50 mg, L-Lysine-2HCl, 13C6, 50 mg
Produkttyp Proteinquantifizierungskit – DMEM:F12
Ausreichend für Ein vollständiges SILAC-Experiment (Markierung stabiler Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren)
Menge Kit für 1 Anwendungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) SILAC-Experimente (Markierung stabiler Isotope in Zellkultur durch Aminosäuren)