Learn More
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat-Detergenz
Wasserlösliches ionisches Detergenz, das in Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet wird, um Proteininteraktionen für die Isolierung von Liposomen und Membranproteinen zu stören.
Marke:  Thermo Scientific™ 89905
Weitere Details : CAS : 302-95-4 Netto-Gewicht : 50.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11874141
  • 564.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Natriumdesoxycholat ist ein ionisches Detergenz, das sich besonders für den Aufbruch und die Dissoziation von Proteinwechselwirkungen eignet.
Natriumdesoxycholat (Salz der Desoxycholsäure) ist ein wasserlösliches gallensaures ionisches Detergenz, das häufig bei Proteinmethoden eingesetzt wird. Es wird meist als Komponente von Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet, findet aber auch zu anderen Zwecken Anwendung, darunter: Liposomenherstellung, Isolierung von Membranproteinen und -lipiden, Vorbeugung unspezifischer Bindungen in der Affinitätschromatographie und als Substrat für Zellkulturmedien.
Leistungsmerkmale:
  • Beliebtes anionisches, gallensaures Detergenz für zahlreiche Laboranwendungen
  • Wirksam für Aufbruch und Disassoziation vieler Proteinwechselwirkungen
  • Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
  • Nützlich für Elution oder Regenerierung bestimmter Affinitätssäulen
  • Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Alternative Benennungen: Natriumdesoxycholsäure; Desoxycholat, Natriumsalz
  • Chemische Bezeichnung: 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-Säure, Mononatriumsalz
  • Molekulargewicht: 414,6
  • Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 5 (Mittelwert)
  • Molekülmasse der Mizelle: 2000 (Mittelwert)
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 2 bis 6 mM (0,083 bis 0,249 %, w/v)
  • Trübungspunkt: Unbekannt
  • Dialysierbar: Ja
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Pulver
25 g
Aufbewahrung bei -20 °C
Detergenz (Pure)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium Deoxycholate Detergent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium 3-droxy-5-oate