Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-Harze
Artikelnummer. 11846764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11846764 10 ml 10 Milliliter
10742545 2 ml -
10178163 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11846764 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20353
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Binden Sie biotinylierte Proteine und andere Liganden mit einer großen Auswahl an hochwertigen Agarose- und Acrylamid-Beads und -Säulen aus rekombinantem Streptavidin für die Biotin-Bindung.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-Harze bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Affinitäts-Beads und -säulen für nahezu alle Arten der Biotin-basierten Reinigung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Streptavidin Agarose und UltraLink Harze bieten unterschiedliche Harzformate, Bindungskapazitäten und Packungsgrößen für die Biotin-Bindung mit immobilisiertem Streptavidin, um nahezu alle Immunpräzipitations- oder Affinitätsreinigungsverfahren abzudecken. Dabei setzen die Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53 kDa und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Die Vorbereitung der Harze beruht auf effizienten und stabilen chemischen Verfahren: Durch die kovalente Kopplung von Streptavidin an poröser Agarose oder UltraLink Biosupport entstehen Streptavidin Agarose und UltraLink Harze mit Laugungsresistenz und Stabilität im Bereich von pH 2 bis 11. Es handelt sich um Produkte, die für zahlreiche klein- und großvolumigen Anwendungssituationen der Affinitätsreinigung mit biotinylierten Makromolekülen eine ausgezeichnete Wahl darstellen. Dazu gehört auch die Trennung biotinylierter Moleküle aus Proben sowie die Immunpräzipitation von Antigenen unter Rückgriff auf Biotin-markierte Antikörper.
Besondere Merkmale:
  • Bewährte Kopplungschemien – Zum Präparieren der Harze werden Methoden eingesetzt, die der herkömmlichen Immobilisierung mittels Bromcyan (CNBr) überlegen sind. Dadurch zeichnen sich die Harze durch gesteigerte Funktionalität, niedrigen Grad an unspezifischen Bindungen und exzellente Laugungsresistenz aus.
  • Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und den Acrylamid-basierten UltraLink™ Biosupport Harzen stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten, Spin- und FPLC-Methoden kompatibel sind.
  • In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar).
  • Überlegene Leistung – Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet Hochleistungsharz doppelte oder dreifache Bindungskapazität; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente.
Produktspezifische Merkmale:
  • Agarose-Harze, vernetzte, 6%ige Agarosebeads
  • Im Vergleich zu Standard-Formen zeichnen sich Acrylamid-basierte UltraLink Plus Harze mit Beads (UltraLink Biosupport)
  • und High Capacity Resins (Hochleistungsharze) durch eine höhere Packung mit Streptavidin (d. h. durch eine höhere Dichte) aus
Empfohlen für:
Reinigung von Membranantigenen in Kombination mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern; Markierung der Zelloberfläche mit biotinylierten Reagenzien, gefolgt von Präzipitation mit immobilisiertem Streptavidin; Reinigung von Zelloberflächen-Glykoproteinen unter Einsatz von biotinyliertem Concanavalin A; Rückgewinnung von einzelsträngiger DNA für die Didesoxysequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Produktlinie Pierce
Menge 10 ml
Proteinform Rekombinant
Ziel Biotin-markierte Moleküle
Typ Agarose
Stationäre Phase Streptavidin
Ausreichend für Zur Bindung von 15 bis 28 μg Biotin/ml Harz (1 bis 3 mg biotinyliertes BSA/ml Harz)
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agaroseharz
Bindungsvermögen Zur Bindung von 1 bis 3 mg biotinyliertem BSA pro ml Harz