Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Hydrazide-Activated
Artikelnummer. 11826814 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11826814 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11826814 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 €
    170.65 € / 2 Milligramm
    Sparen 56.35 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit gereinigtem und HRP-, AP-, FITC-, TRITC-, PE- oder APC-konjugiertem oder Maleimid-/Hydrazid-aktiviertem Streptavidin können Sie einen Western Blot-, ELISA- oder anderen biotinbasierten Nachweis durchführen.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin und Konjugate umfassen gereinigtes rekombinantes Streptavidin-Biotin-bindendes Protein sowie standardmäßige SA-HRP-, SA-AP- und fluoreszierende Konjugate für biotinbasierte Assays.
Diese gereinigten und konjugierten Formen des rekombinanten Streptavidin-Proteins ermöglichen den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung. Gereinigtes Streptavidin und die Streptavidin-HRP-Konjugate (Peroxidase-konjugiertes Streptavidin) werden gefriergetrocknet in phosphatbasierten Puffern zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert. Alkalische Phosphatase-Konjugate werden als Flüssigkeit in einem Tris-basierten Puffer geliefert.
Leistungsmerkmale:
  • Rekombinantes Streptavidin – hochwertiges Protein, 53 kDa, pI entspricht 6,8 bis 7,5
  • Reine Protein- und Enzymkonjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Protein für die Biotin-Blockierung und -Kontrolle; Enzym-Konjugate für den substratbasierten Nachweis
  • Fluorophor-Konjugate – Standard-Fluoreszenzformen (Fluorescein, Rhodamin usw.) für herkömmliche Immunfluoreszenzverfahren
  • Aktivierte Präparationen – Wählen Sie eine Maleimid- oder Hydrazidin-aktivierte Form, um ein benutzerdefiniertes Streptavidin-Konjugat mit einem sulfhydryl- oder kohlenhydrathaltigem Molekül vorzubereiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Streptavidin
Beschreibung Pierce Streptavidin, Hydrazid-aktiviert
Menge 2 mg
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Chemische Reaktivität Keton, Aldehyd
Reaktiver Teil Amin, Hydrazid
Löslichkeit Wasserlöslich
Form Fest
Produktlinie Pierce
Produkttyp Streptavidin-Konjugat
Marker oder Farbstoff Streptavidin