Beschreibung
Streptavidin-Protein, AP-Konjugat, 21324, von Invitrogen, 21324 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: Anwendungen: ELISA, Western Blot.
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Dabei setzen Invitrogen Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten. Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Formulierung: 1 mg gereinigtes Protein (2 – 4 mg/ml) in TBS mit 50 % Glycerin, 0,1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 und ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 8
Dieses Produkt wurde erfolgreich in ELISA- und Western Blot-Verfahren eingesetzt.
Formulierung: 1 mg gereinigtes Protein (2 – 4 mg/ml) in TBS mit 50 % Glycerin, 0,1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 und ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 8
Dieses Produkt wurde erfolgreich in ELISA- und Western Blot-Verfahren eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0,1 μg/ml |
| Konjugat | AP |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern. |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat |
| Zielmolekül | Biotin |