Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Plus UltraLink™ Resin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-Harze bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Affinitäts-Beads und -säulen für nahezu alle Arten der Biotin-basierten Reinigung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Besondere Merkmale:
Bewährte Kopplungschemien – Zum Präparieren der Harze werden Methoden eingesetzt, die der herkömmlichen Immobilisierung mittels Bromcyan (CNBr) überlegen sind. Dadurch zeichnen sich die Harze durch gesteigerte Funktionalität, niedrigen Grad an unspezifischen Bindungen und exzellente Laugungsresistenz aus.
Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und den Acrylamid-basierten UltraLink™ Biosupport Harzen stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten, Spin- und FPLC-Methoden kompatibel sind.
In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar).
Überlegene Leistung – Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet Hochleistungsharz doppelte oder dreifache Bindungskapazität; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente.
Produktspezifische Merkmale:
- Agarose-Harze, vernetzte, 6%ige Agarosebeads
- Im Vergleich zu Standard-Formen zeichnen sich Acrylamid-basierte UltraLink Plus Harze mit Beads (UltraLink Biosupport)
- und High Capacity Resins (Hochleistungsharze) durch eine höhere Packung mit Streptavidin (d. h. durch eine höhere Dichte) aus
Empfohlen für:
Reinigung von Membranantigenen in Kombination mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern; Markierung der Zelloberfläche mit biotinylierten Reagenzien, gefolgt von Präzipitation mit immobilisiertem Streptavidin; Reinigung von Zelloberflächen-Glykoproteinen unter Einsatz von biotinyliertem Concanavalin A; Rückgewinnung von einzelsträngiger DNA für die Didesoxysequenzierung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Produktlinie | Pierce, UltraLink |
| Menge | 5 ml |
| Proteinform | Rekombinant |
| Ziel | Biotin-markierte Moleküle |
| Typ | Harz- |
| Stationäre Phase | Streptavidin |
| Ausreichend für | Zur Bindung von ≥/= 48 μg Biotin/ml Harz (≥/= 4 mg biotinyliertes BSA/ml Harz) |
| Format | Flasche |
| Mehr anzeigen |