Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Artikelnummer. 10026813 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
24 Säulen
8 Säulen
Format:
Zentrifugationssäule
Ionenaustauschgruppe:
Starkes Anion
Starkes Kation
Packungsgröße:
24 Stück
8 Einheiten
8 Stück
Artikelnummer. Menge Format Ionenaustauschgruppe unitSize
10026813 8 Säulen Zentrifugationssäule Starkes Kation 8 Stück
10702545 24 Säulen Zentrifugationssäule Starkes Kation 24 Stück
10280494 8 Säulen Zentrifugationssäule Starkes Anion 8 Einheiten
10311514 24 Säulen Zentrifugationssäule Starkes Anion 24 Stück
4 options
Artikelnummer. 10026813
Marke: Thermo Scientific™ 90009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Perform rapid protein fractionation and sample preparation based on positive and negative charge differences using Pierce Strong Cation and Anion Exchange Spin Columns, in mini (4 mg) and maxi (80 mg) binding formats.
Realize shorter diffusion times, higher protein recovery, and intact biological activity of eluted samples with Pierce Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange spin columns. Unlike resin-based column chromatography, these columns utilize ion exchange chromatography to separate molecules based on differences in their accessible surface charges.
Pierce Spin-Säulen für starken Kationen- und Anionenaustausch verwenden Membranadsorption als chromatographische Methode der Wahl zur Fraktionierung von Proteinen auf der Grundlage ihrer Ladungsunterschiede. Durch Poren größer als 3000 nm hat die Säulenmatrix eine stark poröse Struktur, und ermöglicht den Proteinen dadurch einen einfachen Zugang zu den geladenen Liganden der Membran. Diese adsorptiven Membranen sorgen bei hohen Flussraten und während der Fraktionierung großer Biomoleküle mit kleinen Diffusitäten für eine hohe Effizienz.
Die Ionenchromatographie wird bei der Vorfraktionierung oder Aufreinigung eines Zielproteins aus rohen biologischen Proben meistens bevorzugt. Die Wechselwirkung zwischen Molekülen und aktiven Stellen an der Ionenaustauschmembran erfolgt konvektiv durch die Poren, wodurch die Diffusionszeit im Vergleich zu Flüssigkeiten in den Poren eines Harzteilchens verkürzt wird. Auch die relativ milden Binde- und Elutionsbedingungen dieser Trennmethode führen zu einer hohen Protein-Rückgewinnung mit intakter biologischer Aktivität. Pierce Spin-Säulen für starken Ionenaustausch ermöglichen eine schnelle Proteinfraktionierung und Probenvorbereitung auf der Grundlage von Ladungsunterschieden. Es sind zwei Formate erhältlich:
Mini-Format: Bis zu 4 mg Bindungsvermögen (Kapazität von 500 µl)
Maxi-Format: Bis zu 80 mg (Kapazität von 20 ml)
Merkmale der Pierce Spin-Säulen für starken Ionenaustausch:
Schnell und einfach– Das Spin-Format auf Membranbasis eliminiert Säulenpackungen.
Bequem und erweiterungsfähig– Das Zentrifugenformat ermöglicht die bequeme parallele Verarbeitung mehrerer Proben.
Robust– Membranadsorbierende Spin-Säulen bilden keine Risse und trocknen nicht aus.
Geringes Bettvolumen– Die geringen Bettvolumina der adsorbenten Membran ermöglichen das Arbeiten mit niedrigen Puffervolumina und führen so zu konzentrierten eluierten Fraktionen.
Anwendungen für Spin-Säulen für starken Ionenaustausch
• Vorfraktionierung von Proteinen in Lysat
• Suche nach Aufreinigungsbedingungen für neue Protokolle für die Proteinvorbereitung
• Entfernung von Endotoxinen aus monoklonalen Antikörpern
• Polieren von His-markierten Proteinen nach Metallchelat-Chromatographie
• Aufreinigung und Konzentration von Proteinen
• Aufreinigung von Antikörpern aus Serum, Aszites oder Gewebekulturüberstand
• Entfernung von Detergenzien aus Proteinlösungen
• Probenvorbereitung vor 1D oder 2D PAGE
• Aufreinigung von Phosphopeptiden vor der MS-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
Bindungsstärke Stark
Format Zentrifugationssäule
Säulentyp Cellulosemembran, Ionenaustausch
Stationäre Phase Aufgeladener Ligand
Menge 8 Säulen
Produktlinie Pierce
Probenvolumen 80 mg, 20 ml
Ionenaustauschgruppe Starkes Kation