Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-EGS ist ein wasserlöslicher Crosslinker mit aminreaktiven Sulfo-NHS-Ester-Enden um einen 12-atomigen Spacerarm, der durch Behandlung mit Hydroxylamin bei pH 8,5 gespalten werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich
- Mit Hydroxylamin und Wärme bei pH 8,5 spaltbar
- Laktose-Dehydrogenase behielt 60 % ihrer Aktivität nach reversibler Vernetzung bei
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Aminogruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-zu-Amin |
| Cleavable | Nach Hydroxylamin |
| Beschreibung | Sulfo-EGS |
| Molekulargewicht | 660,45 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 16,1 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Nein |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |